Documenti fondamentali
8.02810
Sigma-Aldrich
2-Chloropropionic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Chloropropionic acid, α-Chloropropionic Acid
Scegli un formato
100 ML
CHF 34.70
500 ML
CHF 41.30
25 KG
CHF 862.00
CHF 34.70
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 34.70
500 ML
CHF 41.30
25 KG
CHF 862.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
209-952-3
NACRES:
NA.22
CHF 34.70
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
4 hPa ( 60 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥93.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
550 °C
Potenza
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
185-186 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-12 °C
Temp. transizione
flash point 107 °C
Densità
1.27 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(C)C(=O)O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.260 - 1.270
2,2-Dichloropropionic acid (GC, area%): 3.0 - 7.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup