Key Documents
8.02527
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) acetylacetonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Cobalt(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)cobalt(II), Bis(2,4-pentanedionato) cobalt(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14CoO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
237-855-6
Tensione di vapore
<1 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Potenza
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
170-180 °C
Solubilità
5.1 g/L
Densità
0.83 g/cm3 at 20 °C
Risultati analitici
Assay (ex Co): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 168 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3