Documenti fondamentali
8.01969
Sigma-Aldrich
1-Bromooctane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Bromooctane, Octyl bromide
Scegli un formato
250 ML
CHF 101.00
CHF 101.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 101.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
203-912-9
CHF 101.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Tensione di vapore
0.47 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Potenza
4984 mg/kg LD50, oral (Rat)
8880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
201-202 °C/1013 mbar
Punto di fusione
-55 °C
Temp. transizione
flash point 80 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrCCCCCCCC
InChI
1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup