Documenti fondamentali
8.00835
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinonimo/i:
2-Ethylhexyl acrylate, Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
Scegli un formato
100 ML
CHF 28.50
500 ML
CHF 45.70
CHF 28.50
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 28.50
500 ML
CHF 45.70
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-080-7
NACRES:
NA.22
CHF 28.50
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.12 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
230 °C
Potenza
4435 mg/kg LD50, oral (Rat)
7522 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.9-6.0 % (v/v)
P. ebollizione
229 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-90 °C
Temp. transizione
flash point 86 °C
Densità
0.887 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CC(CCCC)CC)C(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.886
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3