447315
Lauryl acrylate
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Dodecyl acrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
contiene
60-100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
Densità
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15(16)4-2/h4H,2-3,5-14H2,1H3
PBOSTUDLECTMNL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter