Documenti
8.00821
Sigma-Aldrich
Pentanoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Pentanoic acid, Valeric acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-677-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
360 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.8-7.3 % (v/v)
pH
2.7 (20 °C, 40 g/L in H2O)
P. eboll.
186 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-32 °C
Temp. transizione
flash point 86 °C
Solubilità
40 g/L
Densità
0.938 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.940
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Olio minerale suitable for preparation of Nujol mulls for infrared spectroscopy, light oil
Sigma-Aldrich
M3516
Olio minerale
Propionic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
402907
Propionic acid