Documenti fondamentali
8.00740
Sigma-Aldrich
Terephthaloyl dichloride
Sinonimo/i:
Terephthalic acid dichloride
About This Item
Codice UNSPSC:
12352101
Stato
solid
Livello qualitativo
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C - closed cup