Documenti fondamentali
8.00500
Sigma-Aldrich
Ethyl butyrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl butyrate, Butyric acid ethyl ester, Ethyl butanoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-306-4
Tensione di vapore
17 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
460 °C
Potenza
13000 mg/kg LD50, oral (Rat)
5228 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
121 °C/972 hPa
Punto di fusione
-98 °C
Temp. transizione
flash point 26 °C
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.879
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C