Documenti fondamentali
8.00473
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Chlorobenzoic acid
About This Item
Formula condensata:
3-(Cl)C6H4COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
208-618-4
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
>500 °C
Punto di fusione
153-156 °C
Temp. transizione
flash point 150 °C
Solubilità
0.45 g/L
Densità
1.496 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3