Passa al contenuto
79103BC
GDS PPMX Reagent Holder
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
Compatibility:
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage temp.
room temp
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)