Key Documents
71897
Millipore
DAB IHC Select, Cromogeno A
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 4 mL
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
IHC Select
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Applicazioni
Prediluito per l'uso in immunoistochimica. Per esempio:
Reagente bloccante
Anticorpo primario o controllo negativo
Anticorpo secondario biotinilato
Coniugato streptavidina-enzima
Cromogeno
Controcolorazione
Per ottenere risultati ottimali, utilizzare questo reagente in combinazione con altri reagenti IHC Select per la rilevazione. L'elenco completo dei reagenti è disponibile sul sito www.chemicon.com.
Stato fisico
3,3′-diamminobenzidina (DAB) in TBS. Usare con DAB Cromogeno B (N° 71898).
Stoccaggio e stabilità
Il reagente è stabile fino alla data di scadenza stampata sull′etichetta del kit se conservato a 2-8°C, Non congelare e non esporre a temperature elevate.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3