Documenti fondamentali
681674
Sigma-Aldrich
Wnt Pathway Inhibitor XI, CCT036477
The Wnt Pathway Inhibitor XI, CCT036477, also referenced under CAS 305372-78-5, controls the biological activity of Wnt Pathway. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Wnt Pathway Inhibitor XI, CCT036477, CCT036477, CRT Inhibitor VI, β-Catenin/Tcf Inhibitor VI
Scegli un formato
5 MG
CHF 139.00
CHF 139.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 139.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H18ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 139.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (1H-NMR)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C(Nc4ncccc4)c2c3c([nH]c2C)cccc3
InChI
1S/C21H18ClN3/c1-14-20(17-6-2-3-7-18(17)24-14)21(15-9-11-16(22)12-10-15)25-19-8-4-5-13-23-19/h2-13,21,24H,1H3,(H,23,25)
IFOHRIXRQPOHQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable indole derivative that acts as an inhibitor of Wnt signaling and exhibits an inhibitory effect in a reporter cell line (IC50 = 4.6 µM) and demonstrates growth inhibition in multiple cancer cell lines, not by altering β-catenin accumulation but by blocking transcription at the β-catenin level. Displays reduced expression of Wnt target genes in myc and survivin-luciferase reporter assays, and exhibits in vivo activity by blocking the development of zebrafish at 20 µM and Xenopus embryos at 75 µM.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following recontitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Ewan, K., et al. 2010. Cancer Res.70, 5963.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
JW74 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0227
JW74
iCRT14 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0203
iCRT14
iCRT3
Sigma-Aldrich
SML0211
iCRT3