681667
Wnt Agonist II, SKL2001
The Wnt Agonist II, SKL2001 controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
Wnt Agonist II, SKL2001, 5-(Furan-2-yl)-N-(3-(1H-imidazol-1-yl)propyl)-1,2-oxazole-3-carboxamide, Wnt Pathway Activator VII
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pink-red
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL, clear, red
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=NOC(C2=CC=CO2)=C1)NCCCN3C=NC=C3
InChI
1S/C14H14N4O3/c19-14(16-4-2-6-18-7-5-15-10-18)11-9-13(21-17-11)12-3-1-8-20-12/h1,3,5,7-10H,2,4,6H2,(H,16,19)
PQXINDBPUDNMPE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 3