676602
PhosphoDetect Anti-VASP (pSer²³⁹) Mouse mAb (16C2)
lyophilized, clone 16C2, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Vasodilator-stimulated Phosphoprotein, Activated
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
16C2, monoclonal
Forma fisica
lyophilized
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer239/pSer239)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (0.1 µg/ml, chemiluminescence; 1 µg/ml, colorimetric)
Immunocytochemistry (1-10 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-10 µg/10⁶ vanadate-treated A431 cells)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Vanadate-treated A431 cells or 8-pCPT-treated platelets
Altre note
Schwarz, U.R., et al. 1999. Thromb. Haemost.82, 1145.
Smolenski, A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 20029.
WGK 1