Documenti
655204
Millipore
TWEEN® 20
Molecular Biology Grade
Sinonimo/i:
Monolaurato di polietilenglicole sorbitano, Monolaurato di poliossietilene sorbitano
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
product name
TWEEN® 20, Detergent, Molecular Biology Grade, Specific gravity: 1.100-1.110 (20°C).
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
PM
~1228
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
pale yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Detergente non ionico
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
TWEEN® 20 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1379
TWEEN® 20
TWEEN® 20 Vetec™, reagent grade, 40%
Sigma-Aldrich
V900548
TWEEN® 20
TWEEN® 20 viscosity 250-450 mPa.s (25 °C)
Sigma-Aldrich
93773
TWEEN® 20
TWEEN® 20 viscous liquid, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P2287
TWEEN® 20
Acido solforico c(H2SO4) = 0.5 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09072
Acido solforico
Polysorbate 20 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1547925
Polysorbate 20
Sodio cloruro for molecular biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
S3014
Sodio cloruro
Sodium azide ReagentPlus®, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
S2002
Sodium azide