6.18549
Eptano
for chromatography
Sinonimo/i:
Heptane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for chromatography
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Temp. autoaccensione
433 °F
Limite di esplosione
7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. ebollizione
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Identification of Different Classes of VOCs Based on Optical Emission Spectra Using a Dielectric Barrier Helium Plasma Coupled with a Mini Spectrometer.: This paper describes a novel analytical technique for identifying volatile organic compounds, including n-heptane, demonstrating the versatility of plasma spectroscopy in chemical analysis (Mao et al., 2024).
- Rapid online analysis of n-alkanes in gaseous streams via APCI mass spectrometry.: This research discusses a rapid analytical method for detecting n-alkanes like n-heptane in gaseous streams, showcasing advancements in mass spectrometry for real-time environmental monitoring (Wentrup et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup