Documenti fondamentali
6.17597
Supelco
Cadmium nitrate tetrahydrate
purified grade
Sinonimo/i:
Cadmium nitrate tetrahydrate, Nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
About This Item
Formula condensata:
Cd(NO3)2 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.48
Beilstein:
8156730
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado:
purified grade
Grado
purified grade
Punto di fusione
59.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+](=O)O[Cd]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/Cd.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
QOYRNHQSZSCVOW-UHFFFAOYSA-N