Documenti fondamentali
616520
Sigma-Aldrich
TRPV4 Antagonist I, RN-1734
The TRPV4 Antagonist I, RN-1734, also referenced under CAS 946387-07-1, controls the biological activity of TRPV4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
TRPV4 Antagonist I, RN-1734, 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist I, RN1734, RN1734, 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist I
Scegli un formato
10 MG
CHF 91.00
CHF 91.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 91.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22Cl2N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 91.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N(C(C)C)CCNC(C)C)c1c(cc(cc1)Cl)Cl
InChI
1S/C14H22Cl2N2O2S/c1-10(2)17-7-8-18(11(3)4)21(19,20)14-6-5-12(15)9-13(14)16/h5-6,9-11,17H,7-8H2,1-4H3
IHYZMEAZAIFMTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable benzenesulfonamide compound that selectively antagonizes TRPV4 agonist 4α-PDD- (Cat. No. 524394) stimulated Ca2+ influx (IC50 = 2.3, 3.2 and 5.9 µM, respectively, in HEK293 expressing human, rat, or mouse TRPV4) without affecting the activity of three other human TRP (transient receptor potential) channels, including capsaicin- (Cat. No. 211275) activated TRPV1, camphor-activated TRPV3, and methanol-activated TRPM8 (IC50 >30 µM).
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Vincent, F., et al. 2009. Biochem. Biophys. Res. Commun.389, 490.