Documenti fondamentali
5980-OP
Millipore
Cloruro di magnesio
OmniPur® Grade, complexometric: 99.0-102.0%
Sinonimo/i:
Magnesium chloride hexahydrate
About This Item
Formula condensata:
MgCl2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Stato:
crystals
Stato
crystals
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Molecular Biology Grade.
Assay (complexometric): 99.0-102.0%
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Insolubles: ≤.005%
Iron (Fe): ≤0.0005%
Nitrate (NO3): ≤0.001%
Phosphate (PO4): ≤0.0005%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.002%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1