581810
(-)-Terreic Acid, Synthetic
a cell-permeable quinone epoxide antibiotic
Sinonimo/i:
(-)-Terreic Acid, Synthetic, (1R,6S)-3-Hydroxy-4-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-2,5-dione, BTK Inhibitor II, Bruton′s Tyrosine Kinase Inhibitor II
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light beige
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C7H6O4/c1-2-3(8)5(10)7-6(11-7)4(2)9/h6-8H,1H3/t6-,7+/m1/s1
ATFNSNUJZOYXFC-RQJHMYQMSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Bruton′s tyrosine kinase catalytic activity (BTK)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kawakami, Y., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 2227.
Yamamoto, H., et al. 1980. Jpn. J. Antibiot.33, 320.
WGK 3