575310
T0901317
A cell-permeable, nonsterol, benzenesulfonamide compound that acts as a highly selective and potent liver X receptor agonist (EC₅₀ of 20 nM for LXRα).
Sinonimo/i:
T0901317, TO-901317, N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-N-[4-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethylethyl)phenyl]sulfonamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light beige
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C17H12F9NO3S/c18-14(19,20)10-27(31(29,30)13-4-2-1-3-5-13)12-8-6-11(7-9-12)15(28,16(21,22)23)17(24,25)26/h1-9,28H,10H2
SGIWFELWJPNFDH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Liver X receptor (LXRα)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Cao, G., et al. 2002. J. Biol. Chem.278, 1131.
Field, F.J., et al. 2002. Biochem. J.368, 855.
Fukumoto, H., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 48508.
DeBose-Boyd, R.A., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 1477.
Repa, J.J., et al. 2000. Science289, 1524.
Schultz, J.R., et al. 2000. Genes Dev.14, 2831.
WGK 3