Documenti
569404
Sigma-Aldrich
Streptavidin, β-Galactosidase Conjugate
This Streptavidin, β-Galactosidase Conjugate is validated for use in Enzyme Immunoassay, Immunohistochemistry.
About This Item
Codice UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.41
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Streptavidin conjugated to β-galactosidase.
Applicazioni
Enzyme Immunoassay (1:1000)
Immunohistochemistry (1:100)
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
In 100 mM glycine, 100 mM MgCl₂, 50 mM PBS, 1% BSA, pH 6.0.
Altre note
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2