Documenti
567549
Millipore
Fosfato di sodio
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Sinonimo/i:
Diidrogenofosfato di sodio, Fosfato monosodico
About This Item
Formula condensata:
NaH2PO4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (titration)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
pKa (20 °C)
7.21
Solubilità
water: 14 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Assorbimento
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Useful in conjuction with sodium phosphate, dibasic (Cat. No. 567550) in the preparation of biological buffers(absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic (Cat. No. 567550 or 567547) in the preparation of biological buffers.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3