567417
SOD1 Inhibitor, LCS-1
The SOD1 Inhibitor, LCS-1, also referenced under CAS 41931-13-9, controls the biological activity of SOD1.
Sinonimo/i:
SOD1 Inhibitor, LCS-1, lung cancer screen 1, 4,5-dichloro-2-m-tolylpyridazin-3(2H)-one, 4,5-dichloro-2-(3-methylphenyl)-3(2H)-pyridazinone, Superoxide dismutase 1 inhibitor
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C11H8Cl2N2O/c1-7-3-2-4-8(5-7)15-11(16)10(13)9(12)6-14-15/h2-6H,1H3
SYUPLLHVMCLXEM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Somwar, R., et al. 2009. J. Biomol. Screen14, 1176
WGK 2