557353
RORγ Inverse Agonist, SR2211
The RORγ Inverse Agonist, SR2211 controls the biological activity of RORγ.
Sinonimo/i:
RORγ Inverse Agonist, SR2211, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-fluoro-4′-((4-(pyridin-4-ylmethyl)piperazin-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-4-yl)propan-2-ol, SR-2211, SR 2211
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1=CC(C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)=CC=C1C2=CC=C(CN3CCN(CC4=CC=NC=C4)CC3)C=C2
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3