555580
Ribavirin
A non-interferon-inducing, broad spectrum antiviral nucleoside. Reported to be active against RSV, HIV, HCV, and other infectious agents. Its metabolite, ribavirin-5′-phosphate, inhibits inosine monophosphate (IMP) dehydrogenase.
Sinonimo/i:
Ribavirin, 1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Virazole
Saggio
≥99% (HPLC)
≥99% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 20 mg/mL
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[n]2(nc(nc2)C(=O)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Altre note
Honda, Y., et al. 1994. Antimicrob. Agents Chemother.38, 653.
Liao, H.J. and Stollar, V. 1993. Antiviral Res. 22, 285.
Kakumu, S., et al. 1993. Gastroenterology105, 507.
Sidwell, R.W., et al. 1979. Pharmacol. Ther.6, 123.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3