Documenti fondamentali
5.55349
Millipore
DiluCult Large Bag Holder
Large Bag Holder, Accessory to hold the sample bag
Sinonimo/i:
Media Bag Support, Sample bag holder, Stomacher bag holder
Scegli un formato
1 PKG
CHF 1’440.00
CHF 1’440.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 1’440.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.84
CHF 1’440.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Produttore/marchio commerciale
DiluCult
applicazioni
food and beverages
sample preparation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Accurate microbiology results are highly reliant upon the quality of your sample preparation. Streamline your sample enrichment with our DILUCULT gravimetric dilutors. The Large Bag Holder is an accessory used to firmly hold the sample bag for pooling samples thus preventing sample spillage. It is non autoclavable.
Note legali
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
DiluCult™ gravimetric dilutors automate food sample dilution, enhancing workflow efficiency in sample preparation.