Documenti fondamentali
5.55364
Millipore
DiluCult Dispensing Tubing
DiluCult & DiluCult 2 accessory
Sinonimo/i:
Dispensing Hose
Scegli un formato
1 PKG
CHF 343.00
CHF 343.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 343.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.84
CHF 343.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Produttore/marchio commerciale
DiluCult
applicazioni
food and beverages
sample preparation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
DiluCult & DiluCult 2
Note legali
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
DiluCult™ gravimetric dilutors automate food sample dilution, enhancing workflow efficiency in sample preparation.