553512
Rac1 Inhibitor II, Z62954982
InSolution, ≥93%
Sinonimo/i:
InSolution Rac1 Inhibitor II, Z62954982, Z62954982, 3-((3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methoxy)-N-(4-methyl-3-sulfamoyl-phenyl)benzamide
Scegli un formato
CHF 124.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 124.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥93% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=CC=C(NC(C2=CC(OCC3=C(C)ON=C3C)=CC=C2)=O)C=C1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C20H21N3O5S/c1-12-7-8-16(10-19(12)29(21,25)26)22-20(24)15-5-4-6-17(9-15)27-11-18-13(2)23-28-14(18)3/h4-10H,11H2,1-3H3,(H,22,24)(H2,21,25,26)
OZZQJOAJXMUXCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)