553018-M
RAF Kinase Inhibitor VII
Sinonimo/i:
RAF Kinase Inhibitor VII, 1-(4-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-7-yloxy)-2-(methylthio)phenyl)-3-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)urea
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
caramel
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3