Documenti fondamentali
529606
Sigma-Aldrich
PP1 Analog II, 1NM-PP1
InSolution, ≥95%, reversible PP1 analog that acts as a potent, selective, and ATP-competitive inhibitor of mutant kinases
Sinonimo/i:
InSolution PP1 Analog II, 1NM-PP1, 4-Amino-1- tert-butyl-3-(1ʹ-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Amino-1-tert-butyl-3-(1ʹ-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Scegli un formato
1 MG
CHF 164.00
CHF 164.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 164.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H21N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 164.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[n]1(nc(c4c1ncnc4N)Cc2c3c(ccc2)cccc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H21N5/c1-20(2,3)25-19-17(18(21)22-12-23-19)16(24-25)11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10,12H,11H2,1-3H3,(H2,21,22,23)
GDQXJQSQYMMKRA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable and reversible PP1 analog that acts as a potent, selective, and ATP-competitive inhibitor of mutant kinases compared to the corresponding wild-type kinase (IC50 = 3.2 nM for T339G, c-Fyn-as1 vs. 1.0 µM for c-Fyn; 4.3 nM for I338G, v-src-as1 vs. 28 µM for v-src; 5 nM for F80G, CDK2-as1 vs. 29 µM for CDK2; 8 nM for F89G, CAMK IIa-as1 vs. 24 µM for CAMKII; 120 nM for T315A, c-Abl-as2 vs. 3.4 µM for c-Abl). Shown to activate mutants of Ire1, a transmembrane kinase.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
mutant c-Fyn, v-src, Cadk2, CaMKIIa, c-Abl etc.,
Reversible: yes
Target IC50: 3.2 nM for T339G, c-Fyn-as1 vs. 1.0 &micro
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
A 10 mM (1 mg/302 µL) solution of PP1 Analog II, 1NM-PP1 (Cat. No. 529581) in DMSO.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 3 months at -70°C.
Altre note
Ira, G., et al. 2004. Nature431, 1011.
Papa, F.R., et al. 2003. Science302, 1533.
Bishop, A.C., et al. 2000. Nature407, 395.
Weiss, E.L., et al. 2000. Nat. Cell Biol.2, 677.
Bishop, A.C., et al. 1999. J. Am. Chem. Soc.121, 627.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.