Documenti fondamentali
528151
Sigma-Aldrich
PARP Inhibitor VIII, PJ34
InSolution, ≥98%
Sinonimo/i:
InSolution PARP Inhibitor VIII, PJ34, 2-(Dimethylamino)-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamide, HCl, N-(6-Oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)-N,N-dimethylacetamide, HCl, N-(6-Oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)-N,N-dimethylacetamide, HCl, 2-(Dimethylamino)-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamide, HCl
Scegli un formato
2 MG
CHF 143.00
CHF 143.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 MG
CHF 143.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17N3O2 · xHCl
Peso molecolare:
295.34 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 143.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
O=C(CN(C)C)NC(C=C1)=CC(C2=C3C=CC=C2)=C1NC3=O
Descrizione generale
A water-soluble phenanthridinone derivative that acts as a potent anti-inflammatory agent and a reversible inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP; EC50 = 20 nM). Shown to be about 10,000-fold more potent than the prototypical PARP inhibitor, 3-Aminobenzamide (Cat. No. 165350) (EC50 = 200 µM). Suppresses neutrophil infiltration and nitric oxide production in peritonitis. Does not act as an antioxidant even at higher concentrations (1 µM to 10 µM). PJ34 inhibits peroxynitrite-induced cell necrosis with an (EC50 = 20 nM). Exhibits neuroprotective effects in in vivo and in vitro models of stroke. The solid form of this compound (Cat. No. 528150, 528151 ) is also available.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
PARP
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Stato fisico
A 20 mM (2 mg/301 µL) solution of PARP Inhibitor VIII, PJ34 (Cat. No. 528150) in H₂O.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -70°C.
Altre note
Abdelkarim, G.E., et al. 2001. Int. J. Mol. Med.7, 255.
Garcia-Soriano, F.G., et al. 2001. Nature Med.7, 108.
Mabley, G.J., et al. 2001. Inflamm. Res.50, 561.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2