526529
PIM-Kinase Inhibitor X, CX-6258
The PIM-Kinase Inhibitor X, CX-6258 controls the biological activity of PIM-Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PIM-Kinase Inhibitor X, CX-6258, ( E)-5-Chloro-3-((5-(3-(4-methyl-1,4-diazepane-1-carbonyl)phenyl)furan-2-yl)methylene)indolin-2-one, HCl
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(/C1=C/C2=CC=C(C3=CC=CC(C(N4CCCN(C)CC4)=O)=C3)O2)NC5=C1C=C(Cl)C=C5.[xHCl]
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PIM Kimases
Flt3
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3