Documenti fondamentali
524715
Sigma-Aldrich
Phosphodiesterase, Type V, cGMP-Specific, Bovine, Recombinant, Spodoptera frugiperda
Sinonimo/i:
PDE V, Phosphodiesterase V, cGMP-binding cGMP-specific PDE
Scegli un formato
50 μL
CHF 368.00
CHF 368.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μL
CHF 368.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 368.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Attività specifica
≥50,000 units/mL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Recombinant, bovine c-GMP-specific phosphodiesterase expressed in S. frugiperda insect cells. Supplied as partially purified, catalytically active, dimeric holoenzyme. A target enzyme for Viagra (sildenafil). Suitable for enzymatic studies and as a standard in Western blots using Anti-Phosphodiesterase V Antibody (Cat. No. 524583). For enzymatic studies a dilution of 1:1000 recommended. For use as a immunoblot standard 2 to 3 µl per lane is recommended. In immunoblotting, gives band at ~92 kDa.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 pmol cGMP per min at 25°C, pH 7.2.
Stato fisico
In sodium phosphate buffer, 20% glycerol, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Altre note
Gibson, L.C.D., et al. 2006. Eur. J. Pharmacol.538, 39.
Webb, D.J., et al. 1999. Am. J. Cardiol. 83, 21C.
Turko, I.V., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 6460.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1