523310
Pterostilbene, Pterocarpus marsupium
A cell-permeable methoxylated analog of Resveratrol that displays antioxidant, antiproliferative, and hypoglycemic properties.
Sinonimo/i:
Pterostilbene, Pterocarpus marsupium, trans-3,5-Dimethoxy-4ʹ-hydroxystilbene
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-15-9-13(10-16(11-15)19-2)4-3-12-5-7-14(17)8-6-12/h3-11,17H,1-2H3/b4-3+
VLEUZFDZJKSGMX-ONEGZZNKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
COX-1 and COX-2 activities
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Rimando, A.M., et al. 2002. J. Agric. Food Chem.50, 3453.
Manickam, M., et al. 1997. J. Nat. Prod.60, 609.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3