513030
PD 169316
A potent, cell-permeable, reversible, competitive, and selective p38 MAP kinase inhibitor (IC₅₀ = 89 nM).
Sinonimo/i:
PD 169316, 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazole
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange-yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H13FN4O2/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(8-4-15)25(26)27/h1-12H,(H,23,24)
BGIYKDUASORTBB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
p38 MAP kinase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Gallagher, T.F., et al. 1997. Bioorg. Med. Chem. 5, 49.
Kummer, J.L., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 20490.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3