513022
PD 150606
A cell-permeable, non-competitive, selective non-peptide calpain inhibitor [Ki = 210 nM for calpain-1 and 370 nM for calpain-2.
Sinonimo/i:
PD 150606, 3-(4-Iodophenyl)-2-mercapto-(Z)-2-propenoic Acid
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
methanol: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Calpain-1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Squier, M.K., and Cohen, J.J. 1997. J. Immunol. 158, 3960.
Edelstein, C.L., et al. 1996. Kidney Int. 50, 1150.
Wang, K.K.W., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 6687.
WGK 1
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.