5.09225
IFN-α Receptor 2 Agonist, RO8191
Sinonimo/i:
IFN-α Receptor 2 Agonist, RO8191, 2-(2,4- bis(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridin-8-yl)-1,3,4-oxadiazole, 8-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)-2,4- bis(trifluoromethyl)imidazo[1, 2-a][1, 8]naphthyridine, IFN-α R2 Agonist, Interferon-α Receptor 2 Agonist, IFN-α
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 2.5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
interferon-α receptor 2 (IFNAR2)
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3