5.08507
Isradipine
Sinonimo/i:
Isradipine, L-type voltage-gated Ca2+ channel blocker, Isradipine, PN 200-110
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mM
ethanol: 50 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1C(=C(C(C(=C1C)C(=O)OC)c2c3n[o]nc3ccc2)C(=O)OC(C)C)C
InChI
1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
HMJIYCCIJYRONP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
CaV
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Baumann, L. et al. 2004. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.45, 708.
Koschak, A. et al. 2003. J. Neurosci.23, 6041.
Koschak, A. et al. 2001. J. Biol Chem276, 22100.
WGK 3