5.08052
iMDK
≥98% (HPLC), solid, midkine inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Midkine Inhibitor, iMDK, 3-(2-(4-Fluorobenzyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)-2H-chromen-2-one, 3-(2-(4-Fluorobenzyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl)-2H-chromen-2-one, MDK Expression Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Midkine Inhibitor, iMDK,
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C3=CN4C=C(SC4=N3)CC5=CC=C(C=C5)F
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Midkine
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3