506181
p75NTR Signaling Inhibitor, Cell-permeable, TAT-Pep5
The p75NTR Signaling Inhibitor, Cell-permeable, TAT-Pep5 controls the biological activity of p75NTR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinonimo/i:
p75NTR Signaling Inhibitor, Cell-permeable, TAT-Pep5, TAT-Pep5, H- YGRKKRRQRRR-CFFRGGFFNHNPRYC-OH, Cyclic
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Blocker of MAG- and Nogo-induced inhibition of neurite outgrowth
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
disulfide bond (12-26)
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Schwarze, S.R., et al. 1999. Science285, 1569.
WGK 1