506121
p38 MAP Kinase Inhibitor III
The p38 MAP Kinase Inhibitor III, also referenced under CAS 581098-48-8, controls the biological activity of p38 MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
p38 MAP Kinase Inhibitor III, ML3403, (RS)-{4-[5-(4-Fluorophenyl)-2-methylsulfanyl-3H-imidazol-4-yl]pyridin-2-yl}-(1-phenylethyl)amine]
Scegli un formato
CHF 175.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 175.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)c2[nH]c(nc2c3cc(ncc3)NC(C)c4ccccc4)SC
InChI
1S/C23H21FN4S/c1-15(16-6-4-3-5-7-16)26-20-14-18(12-13-25-20)22-21(27-23(28-22)29-2)17-8-10-19(24)11-9-17/h3-15H,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)
VXPWQNBKEIVYIS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
p38 MAP kinase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1