Documenti fondamentali
5.05877
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Raclopride
Sinonimo/i:
(S)-(-)-Raclopride, Dopamine Receptor D2 Antagonist, (S)-Raclopride, Raclopride
Scegli un formato
10 MG
CHF 103.00
CHF 103.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 103.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20Cl2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 103.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mM
ethanol: 25 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1c(c(c(c(c1)Cl)O)C(=O)NC[C@@H]2N(CCC2)CC)OC
InChI
1S/C15H20Cl2N2O3/c1-3-19-6-4-5-9(19)8-18-15(21)12-13(20)10(16)7-11(17)14(12)22-2/h7,9,20H,3-6,8H2,1-2H3,(H,18,21)/t9-/m1/s1
WAOQONBSWFLFPE-SECBINFHSA-N
Descrizione generale
D2-like dopamine receptor antagonist targeting D2R (pKi =8.0), D3R (pKi = 7.9), and 5-HT1A R (pKi=5.2). Used to explore D2 like receptor mediated effects in neuropathic pain, and in antagonism studies of DA receptors during heroin usage and cocaine. D2 Receptor selectivity in various preps shows IC50 values around 32 nM.
Azioni biochim/fisiol
Reversible: yes
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Dang, Y. H. et al. 2010. Neurosci.169, 1872.
Platt, D. M. et al. 2010. J. Pharmacol. Exp. Ther.332, 985.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3