5.05764
NMDA Antagonist XI, N1-dansyl-spermine
Sinonimo/i:
NMDA Antagonist XI, N1-dansyl-spermine, NMDA channel blocker, N1-dansyl-spermine, N1-DnsSpm
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
0.31 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)C1=CC=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(=O)NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C22H37N5O2S/c1-27(2)21-11-5-10-20-19(21)9-6-12-22(20)30(28,29)26-18-8-17-25-15-4-3-14-24-16-7-13-23/h5-6,9-12,24-26H,3-4,7-8,13-18,23H2,1-2H3
NSUSGNAFCIMCDH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
NMDA
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Li, J., et al. 2005, Brain Res. 1055, 180.
Kirby, B. et al. 2004, Brain Res. 1011, 69.
Seiler, N., et al. 1998, J. Biochem. Cell Biol. 30, 393.
Chao, J., et al. 1997, Mol. Pharm. 51, 861.
WGK 3