Vai a
SML3063
Pridopidine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propylpiperidine, ACR 16, ACR16, Huntexil
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 93.70
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 303.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 93.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCN1CCC(C2=CC(S(C)(=O)=O)=CC=C2)CC1
InChI
1S/C15H23NO2S/c1-3-9-16-10-7-13(8-11-16)14-5-4-6-15(12-14)19(2,17)18/h4-6,12-13H,3,7-11H2,1-2H3
InChI key
YGKUEOZJFIXDGI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pridopidine (ACR16) is orally available, highly selective and potent Sigma-1 Receptor (S1R) agonist that exhibit potent neuroprotective activities. At higher doses pridopidine targets other receptors including dopamine D3, adrenergic α2C and serotoninergic 5-HT1A.
orally available, highly selective and potent Sigma-1 Receptor (S1R) agonist that exhibit potent neuroprotective activities
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BP538C885633988
Pridopidine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3063
Pridopidine
Captopril British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP538
Captopril
Captopril meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
C8856
Captopril
Clopidol VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33988
Clopidol
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
meets USP testing specifications
description
VETRANAL®, analytical standard
form
powder
form
crystalline
form
crystalline
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
97.5-102.0% dry basis
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)