5.05316
PHA-543,613
Sinonimo/i:
PHA-543,613, N-[(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]furo[2,3-c]pyridine-5-carboxamide, Alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor (α7 nAChR) Agonist, PHA-543613
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H17N3O2/c19-15(12-7-11-3-6-20-14(11)8-16-12)17-13-9-18-4-1-10(13)2-5-18/h3,6-8,10,13H,1-2,4-5,9H2,(H,17,19)/t13-/m0/s1
IPKZCLGGYKRDES-ZDUSSCGKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
α7 nAChR
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Wishka, G., et al., 2006. J. Med. Chem.49, 4425.
Faghih, R., et al., 2008. J. Med. Chem.51, 701.
WGK 1