Documenti fondamentali
5.05147
Millipore
TES
OmniPur® Grade, >= 99%, A zwitterionic buffer
Sinonimo/i:
OmniPur® TES
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H15NO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥99% dry basis (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: soluble
Attività estranea
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H2]C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A zwitterionic buffer (Absorbance: ≤0.12 at 260 nm, 1 M, H2O). Has a pKa of 7.5 at 20°C. Useful in the pH range of 6.8-8.2.
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.8-8.2. Has a pKa 7.40 at 25°C.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1