5.04865
UCOE® Expression Vector - Mouse 3.2 kb Puro Set - Novagen®
Scegli un formato
CHF 776.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 776.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Livello qualitativo
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
The set includes following components:
• 1 x 10 µg DNA
• 1 x 10 µg DNA (Negative control)
Antibiotic resistance: Puromycin
THIS PRODUCT IS ONLY AVAILABLE FOR SALE TO ACADEMIC INSTITUTIONS OR NOT-FOR-PROFIT ENTITIES FOR RESEARCH USE. FOR INFORMATION ON COMMERCIAL LICENSING OF THE UCOE TECHNOLOGY, INCLUDING TO COMMERCIAL ENTITIES, PLEASE CONTACT Marie Azzaria ([email protected]) or Jamie Hoberg ([email protected]).
Applicazioni
Attenzione
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1