5.04840
(R)-CPPene
Sinonimo/i:
(R)-CPPene, (R)-4-[(2E)-3-Phosphono-2-propenyl]-2-piperazinecarboxylic acid, SDZ EAA 494, Midafotel
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
H2O: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H15N2O5P/c11-8(12)7-6-10(4-2-9-7)3-1-5-16(13,14)15/h1,5,7,9H,2-4,6H2,(H,11,12)(H2,13,14,15)/b5-1+/t7-/m1/s1
VZXMZMJSGLFKQI-ABVWVHJUSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
NMDA receptors
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Bullock, R., et al. 1990. Stroke.21, 32.
Bespalov, A., et al. 1998. Eur. J. Pharmacol.351, 299.
Lowe, D., et al. 1994. Neurochem. Inter.25, 583.
Duty, S. 2012. CNS Drugs26, 1017.
WGK 3