Documenti fondamentali
5.04467
Sigma-Aldrich
L-CCG-I
Sinonimo/i:
L-CCG-I
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.14
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
aqueous base: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H9NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3(2)5(8)9/h2-4H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3-,4-/m0/s1
GZOVEPYOCJWRFC-HZLVTQRSSA-N
Descrizione generale
A potent agonist for group II metabotropic glutamate receptors (EC50 = 0.49 µM and 0.44 µM for mGlu2 and mGlu3, respectively). Higher level of activity than glutamate or (±)-trans-ACPD. Widely used in studies related to neurotransmissions mediated via group II mGlu receptors.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
mGlu₂ & mGlu₃
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Shinozaki, H., et al. 1989. Br. J. Pharmacol.98, 1213.
Hayashi, Y., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 539.
Nakanishi,S. 1992. Science.258, 597.
Watkins, J., et al. 1994. Trends Pharmacol Sci.15, 333.
Schoepp, D.D., et al. 1999. Neuropharmacology.38, 1431.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3